ISA (ionic strength adjustment solution: 1 M KCl), Supelco®
Fournisseur: Merck
58221-500ML-FEA 128 EUR InStock
58221-500ML-F
ISA (ionic strength adjustment solution: 1 M KCl), Supelco®
Tampons Tampons d'ajustement de la force ionique
Solution used to establish a constant ionic strength in a sample solution containing e.g. calcium for det. with ISE.
  • Prepared with high purity salts
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité