TISAB I Solution, Supelco®
Fournisseur: Merck
89465-500MLEA 97.4 EUR InStock
89465-500ML
TISAB I Solution, Supelco®
Tampons Tampons d'ajustement de la force ionique
TISAB, in general, is mixed with samples, as it helps in maintaining the ionic strength and pH constant. It is mainly used to decomplex metal-F complexes.
TISAB I can be prepared using NaCl with glacial acetic acid, tri-sodium citrate and NaOH.
TISAB I has been used in determination of fluoride-ion concentration using fluoride ion sensitive electrode.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité