Ionic strength adjustor buffer solution for fluoride electrode, Supelco®
Fournisseur: Merck
443123-475MLEA 427 EUR InStock
443123-475ML
Ionic strength adjustor buffer solution for fluoride electrode, Supelco®
Tampons Tampons d'ajustement de la force ionique
It may be used as TISAB buffer in determination of fluoride in coal, coal fly ash, phosphate rock, limestone, mineral clay, fossilised materials, oyster tissue and vegetation using pyrohydrolysis for sample decomposition.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité