Peptide and protein MALDI-MS calibration kit, ProteoMass™, Supelco®
Fournisseur: Merck
MSCAL1-5X1KTEA 2570 EUR InStock
MSCAL1-5X1KT
Peptide and protein MALDI-MS calibration kit, ProteoMass™, Supelco®
Étalons Étalons de chromatographie gazeuse
This kit features a convenient selection of pre-qualified standard peptides, proteins, matrices, and solvents for calibrating and testing matrix assisted laser desorption ionisation (MALDI) mass spectrometers.
Configured for analysing complex mixtures of proteins and peptides (700 to 66,000 Da), MSCAL1 is ideal for evaluating unknown samples or samples containing a broad range of molecular weights. Applications include calibration, tuning, and sensitivity testing of MALDI instruments from all manufacturers.
Information de livraison: Kit inlcudes 15 components, incuding 10 ProteoMass™ MALDI-MS Standards.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité