Isopropylzinc bromide 0.5 M dans le THF
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables.
H58536.ADEA 267 EUR InStock
H58536.AD
Isopropylzinc bromide 0.5 M dans le THF
Isopropylzinc bromide
Isopropylzinc bromide is employed in croos-coupling reactions.
Handle under dry protective gas. Air sensitive. Store away from strong bases and oxidizing agents, heat, acids and water.
Formule: C₃H₇BrZn
MW: 188,373 g/mol
Densité: 0,963
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06200639
Numéro CAS: 77047-87-1
ONU: 3399
ADR: 4.3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité