VWR®, Flacons Shell avec bouchon en PE, La-Pha-Pack™
Fournisseur: LA-PHA-PACK GMBH
11140544 11140545 15140548 15140562 08140513 08140595
548-3045EA 38.1 EUR InStock
548-3045 548-3046 548-3048 548-3049 548-3042 548-3043
VWR®, Flacons Shell avec bouchon en PE, La-Pha-Pack™
Fioles
Ces flacons sont utilisés de préférence sur des instruments des fabricants suivants: Alcott, Gilson, Shimadzu, Waters® (carrousel Wisp 96 et 48 positions respectivement).
  • Possibilité de fixer un micro-insert dans le bouchon PE, sans ressort
  • Septum prépercé pour une pénétration aisée dans le bouchon à l'aide d'une aiguille à injection
  • Les flacons Shell 1 ml dépourvus de barrière interne pour micro-insert sont plus faciles à manipuler et plus sécurisés pour les pénétrations
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité