Bromure de dodécyltrimethylammonium ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
85982.130EA 61.2 EUR InStock
85982.130 85982.180
Bromure de dodécyltrimethylammonium ≥99%, GPR RECTAPUR®
Bromure de dodécyltrimethylammonium
Formule: C₁₅H₃₄BrN
MW: 308,35 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011767
Numéro CAS: 1119-94-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Conforms to structure
Colouration (10 %; water) Max. 100 APHA
Solubility in water (10 %) Clear to slightly hazy
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité