Manchettes protectrices, PE-BD
Fournisseur: Xiantao Yongli
113-9676EA 57.5 EUR InStock
113-9676 113-9677 113-9673 113-9680 113-9678 113-9679
Manchettes protectrices, PE-BD
Vêtements à usage unique
Manchettes en PE-BD de 20 ou 40 µm.
  • Élastique sans latex
  • Longueur: 400 x 200 mm
Conditionnement: 2000 unités par carton.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité