Mesamoll®, Alkylsulphonic phenyl esters mixture, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
50987-5MLEA 112 EUR InStock
50987-5ML
Mesamoll®, Alkylsulphonic phenyl esters mixture, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Mesamoll®, Alkylsulphonic phenyl esters mixture
Mesamoll is an alkyl sulfonate plasticizer. Owing to its alkali resistance nature, it is widely used in membranes and sealants in the construction industry.
Good compatibility with a large number of polymers such as polyurethane (PU), polyvinyl chloride (PVC), natural rubber (NR), styrene-butadiene rubber (SBR), blends of styrene-butadiene rubber and butadiene rubber (SBR/BR), isobutylene-isoprene rubber (IIR), acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) and chloroprene rubber (CR).
Numéro CAS: 91082-17-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Colorless to Light Yellow
Appearance (Form) Liquid or Viscous Liquid
Color (in APHA) ≤ 350 APHA
Refractive index N20/D 1.498 - 1.502
Water (Coulometric) ≤ 0.1 %
Viscosity (Rotation) 110 - 140 mPas
Viscosity (Conditions) Neat at 20 C (DIN 45)
Saponification value ≤ 200.0
RECOMMENDED RETEST PERIOD 36 MONTHS
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité