Acétate de pentyle ≥98.5% (par GC), GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Amyle acétate
85737.290EA 90.9 EUR InStock
85737.290
Acétate de pentyle ≥98.5% (par GC), GPR RECTAPUR®
Acétate de pentyle
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009500
Numéro CAS: 628-63-7
ONU: 1104
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/27/75/722775.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colourless liquid
Assay (GC) min. 98.5 %
Density (d20°C/ 4°C) 0.875 - 0.877
Identity (IR) Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité