L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Eye showers
Fournisseur: BRADLEY
20-E19-270B 20-E19-200B
118-0796EA 1020 EUR InStock
118-0796 118-0797
Eye showers
Matériel de premiers secours Douches
Eye shower for faucet mounting.These can be operated with a single movement that is the valve remains open automatically after activation.
  • Pipe and fittings: brass, chromed
  • Chromed spray heads, with dust caps and flow regulator
Information de livraison: Included international pictogram board, assembly instruction and inspection label.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité