Nitrométhane ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
85984.460EA 915 EUR InStock
85984.460 85984.290 85984.230
Nitrométhane ≥98%, GPR RECTAPUR®
Nitrométhane
Formule: CH₃NO₂
Point d'ébullition: 101.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –29 °C
Densité: 1.138 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007400
Numéro CAS: 75-52-5
EINECS: 200-876-6
ONU: 1261
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06644
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité