Magnésium chlorure 1 mol/l 2 N
Fournisseur: VWR Chemicals
85966.230EA 71.2 EUR InStock
85966.230
Magnésium chlorure 1 mol/l 2 N
Magnésium chlorure
Formule: MgCl₂
MW: 95,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011106
Numéro CAS: 7786-30-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer 0,999 --> 1,001 Mol/l
Titer (HCl) 0.0110 --> 0.0122 Mol/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité