Nonactin ≥95.0% (par HPLC), Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
09877-250MG 09877-50MG
09877-250MGEA 1620 EUR InStock
09877-250MG 09877-50MG
Nonactin ≥95.0% (par HPLC), Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Nonactin
Transports alkali cations through biological membranes, with high selectivity for ammonia.
Determination of potassium ions in pharmaceutical samples by FIA using a potentiometric electrode based on ionophore nonactin occluded in EVA membrane.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₄₀H₆₄O₁₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 6833-84-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb6d4c00294e2f6425452e22d4b107b9daec7fff&vid=95d475f480b5b3ae67333d130cf23a65aec75ca0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité