Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone) ≥98.0% derivatisation reagent, for TLC, pour la détermination du cyanure, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
15156-5GEA 90 EUR InStock
15156-5G
Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone) ≥98.0% derivatisation reagent, for TLC, pour la détermination du cyanure, Supelco®
Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone)
It was used for spectrophotometric determination and quantization of urea in urine samples.
For determination of ammonia, or assay of cyanogenic compounds.
Formule: C₂₀H₁₈N₄O₂
MW: 346,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020765
Numéro CAS: 7477-67-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité