Bis[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl] phosphate calcium salt ≥97.0%, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
15180-1GEA 1440 EUR InStock
15180-1G
Bis[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl] phosphate calcium salt ≥97.0%, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Bis[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl] phosphate calcium salt
Formule: C₅₆H₈₄CaO₈P₂
MW: 987,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043425
Numéro CAS: 40835-97-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité