Cadmium ionophore I, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
20909-50MG-FEA 484 EUR InStock
20909-50MG-F
Cadmium ionophore I, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Cadmium ionophore I
Selective ionophore for cadmium used in solvent polymeric membranes.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₂₂H₄₄N₂O₂S₂
MW: 432,73 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143893
Numéro CAS: 73487-00-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité