Calcium ionophore IV, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
21198-250MG-F 21198-50MG-F
21198-250MG-FEA 1030 EUR InStock
21198-250MG-F 21198-50MG-F
Calcium ionophore IV, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Calcium ionophore IV
Calcium ionophore IV (ETH 5234) was used in preparing membrane for the pseudoreference electrode in tetrahydrofuran, in a study to demonstrate electrochemical sample matrix elimination for trace level potentiometric detection.
Calcium ionophore IV may be used in the preparation of Ca2+-selective membrane utilizing AlGaN/GaN transistors for potentiometric calcium ion detection.
Extremely lipophilic Ca2+-selective ionophore for chemical sensors of long lifetime; it induces selectivities for Ca over Mg, Na and K of 104, 106, and 108, respectively
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₅₂H₁₀₀N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00213934
Numéro CAS: 126572-74-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54020b8ca0f03184560c41dd317e611949509db0&vid=ae329d6ab8822df2ef182bde76412417017e5b52&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité