Cellulose triacetate, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
22199-50G-FEA 280 EUR InStock
22199-50G-F
Cellulose triacetate, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Cellulose triacetate
Formule: C₄₀H₅₄O₂₇
MW: 966,845 g/mol
Numéro CAS: 9012-09-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité