Chloride ionophore III, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
24894-50MGEA 493 EUR InStock
24894-50MG
Chloride ionophore III, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Chloride ionophore III
Chloride selective ionophore for Cl--electrodes. ETH 9033 (chromoionophore III) may be used to monitor Cl- activity during the development of chloride sensitive probes encapsulated by biologically localized embedding.
It may also be used with Cl- ion sensitive ISFETs (ion-sensitive field-effect transistor) with photocured polyurethane-based polymer membrane to study sodium chloride solutions and to determine the chloride ions.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₃₂H₅₆Cl₂Hg₂O₂
MW: 944,87 g/mol
Numéro MDL: MFCD00676703
Numéro CAS: 178959-28-9
ONU: 2025
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité