N-Octadecanoyl nile blue, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Chromoionophore I
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
27086-10MG-FEA 74 EUR InStock
27086-10MG-F 27086-100MG-F
N-Octadecanoyl nile blue, Selectophore™ ionophore, Supelco®
N-Octadecanoyl nile blue
Chromoionophore I (ETH 5294, 3-octadecanoylimino-7-diethylamino-l,2-benzophenoxazine) is a H+-selective neutral chromoionophore, which is lipophilic in nature and is a highly basic dye molecule.
Chromoionophore I may be used for the test zone preparation in the multianalyte sensor, during environmental monitoring, using photographic digital camera.
Assay of K+ and of Ca2+ activity with solvent polymeric optode membrane based on ETH 5294 and potassium ionophore I (valinomycin).
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₃₈H₅₃N₃O₂
MW: 583,85 g/mol
Numéro CAS: 125829-24-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité