Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(1-butylpentyl)decane-1,10-diyl diglutarate ≥97%, Selectophore™ ionophore, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

30585-1GEA 444 EUR InStock
30585-1G
Bis(1-butylpentyl)decane-1,10-diyl diglutarate ≥97%, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Bis(1-butylpentyl)decane-1,10-diyl diglutarate
Bis(1-butylpentyl)decane-1,10-diyl diglutarate, was used for the preparation of optode membranes, which are sodium selective and are based on neutral ionophore, primarily used for the characterization of total sodium concentration in human blood plasma.

It was also used for the preparation of nitrite-selective membrane electrode, used for the potentiometric determination of NAD(P)H coenzymes.

Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.


Formule: C₃₈H₇₀O₈
MW: 654,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043109
Numéro CAS: 101342-76-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité