N-Isobutyryl-L-cysteine ≥97.0%, LiChropur™ pour dérivatisation chirale, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: N-(2-Methylpropionyl)-L-cysteine
M-Clarity™ quality level = MQ100
58698-1G-F 58698-250MG-F
58698-1G-FEA 283 EUR InStock
58698-1G-F 58698-250MG-F
N-Isobutyryl-L-cysteine ≥97.0%, LiChropur™ pour dérivatisation chirale, Supelco®
N-Isobutyryl-L-cysteine
Chiral derivatizing agent employed in the assay of the enantiomeric purity of amino acids with OPA
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₇H₁₃NO₃S
MW: 191,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00155635
Numéro CAS: 124529-02-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21fc2ee8d09e077899d4de7a17a4808d2547031e&vid=9d0ff3d2b24cbe7f0d6ed0f0bf91e02342b4ecd2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité