Valinomycin, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Potassium ionophore I
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
60403-100MGEA 376 EUR InStock
60403-100MG
Valinomycin, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Valinomycin
Important research tool for membrane studies; As ionophor in membrane electrodes for the determination of K+-activities.
Formule: C₅₄H₉₀O₁₈N₆
MW: 1111,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005114
Numéro CAS: 2001-95-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité