Potassium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate ≥95.0% (ICP, K basis), Selectophore™ ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
60588-500MG 60588-50MG
60588-500MGEA 1580 EUR InStock
60588-500MG 60588-50MG
Potassium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate ≥95.0% (ICP, K basis), Selectophore™ ionophore, Supelco®
Potassium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
Potassium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate was used as one of the membrane component during preparing ion-selective electrodes (ISEs), in an experimental study conducted to classify beverages using a reduced sensor array.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₃₂H₁₂BF₂₄K
Point de fusion: 126...129 °C
Numéro MDL: MFCD00077934
Numéro CAS: 105560-52-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35b60860c8ac016e4207114610c5a3a8a2f0f6c4&vid=35b60860c8ac016e4207114610c5a3a8a2f0f6c4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) White to Faint Beige
Thin Layer Chromatography Corresponds to Standard
Proton NMR Spectrum Conforms to Structure
Assay (ICP) ≥ 95.0 % Determined by ICP (Based on K)
Recommended Retest Period 54 Months
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité