N-Succinimidyl 4-(dimethylamino)benzoate ≥98.0% (par HPLC), LiChropur™ réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
61224-500MGEA 533 EUR InStock
61224-500MG
N-Succinimidyl 4-(dimethylamino)benzoate ≥98.0% (par HPLC), LiChropur™ réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®
N-Succinimidyl 4-(dimethylamino)benzoate
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₄
MW: 262,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD16875522
Numéro CAS: 58068-85-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité