Lithium ionophore VIII, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
62571-50MG-FEA 540 EUR InStock
62571-50MG-F
Lithium ionophore VIII, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Lithium ionophore VIII
Lipophilic, neutral ionophore for lithium ion-selective solvent polymeric membrane electrodes.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₄₈H₈₃N₃O₆
MW: 798,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00467019
Numéro CAS: 133338-85-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité