(-)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride ≥99.0%, LiChropur™ pour dérivatisation chirale, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
65363-100MG 65363-500MG
65363-100MGEA 121 EUR InStock
65363-100MG 65363-500MG
(-)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride ≥99.0%, LiChropur™ pour dérivatisation chirale, Supelco®
(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
(R)-(-)-a-Methoxy-a-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride (Mosher’s acid chloride) is generally used as a chiral derivatizing agent.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₁₀H₈ClF₃O₂
Numéro MDL: MFCD00044400
Numéro CAS: 39637-99-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=115a38bb0428c3335c3ae26375c050f17e53eea1&vid=db1074f44ade5281091e6964cf487824d930a412&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité