Sodium ionophore III ≥98.0% (par HPLC), Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: N,N,N′,N′-Tetracyclohexyl-1,2-phenylenedioxydiacetamide, ETH 2120
M-Clarity™ quality level = MQ100
71734-250MG 71734-50MG
71734-250MGEA 1280 EUR InStock
71734-250MG 71734-50MG
Sodium ionophore III ≥98.0% (par HPLC), Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Sodium ionophore III
Sodium ionophore III is generally used for preparing ion-selective electrode.
It may be used in the preparation of vulcanizing-type silicone rubber-based sodium-selective membrane electrodes.
Ionophore suitable for the assay of Na+-activity in blood, plasma, serum. etc. with a solvent polymeric membrane electrode.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₃₄H₅₂N₂O₄
MW: 552,79 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077941
Numéro CAS: 81686-22-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c76d445272a547e3546b70efd14f4ccd82b81f0a&vid=2299602cf35092c346a4efc90b7124da99d7ac7a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité