Sodium ionophore VI, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
71739-500MGEA 883 EUR InStock
71739-500MG
Sodium ionophore VI, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Sodium ionophore VI
Sodium ionophore for assaying Na+-activities with grafted wire sodium-selective electrodes. It can be used either in a liquid membrane or in a PVC solid membrane
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₃₄H₆₂O₁₂
MW: 662,85 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010527
Numéro CAS: 80403-59-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité