Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate ≥97.0%, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
72014-500MGEA 325 EUR InStock
72014-500MG
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate ≥97.0%, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate is sodium salt derivative of tetraphenylborate (TPB).
Anionic additive Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate has been used during the potentiometric measurement of ammonia and blood urea nitrogen (BUN) sensors.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₂₄H₂₀BF₄NaO₂
MW: 450,215 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149598
Numéro CAS: 207683-22-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité