Sodium tetrakis[3,5-bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-2-propyl)phenyl]borate trihydrate, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
72015-50MGEA 236 EUR InStock
72015-50MG
Sodium tetrakis[3,5-bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-2-propyl)phenyl]borate trihydrate, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Sodium tetrakis[3,5-bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-2-propyl)phenyl]borate trihydrate
Lipophilic ion exchanger for ion-selective membrane electrodes.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₅₆H₃₆BF₄₈NaO₈·3H₂O
MW: 1836,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863091
Numéro CAS: 120945-63-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité