3-Ferrocenylpropionic anhydride ≥98.0% (base C), LiChropur™ réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
76737-100MGEA 145 EUR InStock
76737-100MG
3-Ferrocenylpropionic anhydride ≥98.0% (base C), LiChropur™ réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®
3-Ferrocenylpropionic anhydride
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₂₆H₂₆Fe₂O₃
MW: 498,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD18071429
Numéro CAS: 132098-76-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité