Tetradodecylammonium nitrate ≥99.0%, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
87252-100MGEA 61.1 EUR InStock
87252-100MG
Tetradodecylammonium nitrate ≥99.0%, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Tetradodecylammonium nitrate
Tetradodecylammonium nitrate (TDDAN) is a quaternary ammonium salt, mainly used as electrolyte.
TDDAN has been used as solvent in the preparation of microelectrodes based on AgI-Ag2O-V2O5 glass transducer.
Ion-pair suitable for a nitrate-selective field-effect transistor membrane.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: [CH₃(CH₂)₁₀CH₂]₄N(NO₃)
MW: 753,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00467971
Numéro CAS: 63893-35-6
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité