Tetraoctylammonium nitrate ≥99.0%, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
87983-500MGEA 331 EUR InStock
87983-500MG
Tetraoctylammonium nitrate ≥99.0%, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Tetraoctylammonium nitrate
Tetraoctylammonium nitrate (TOAN) is an ionophore or recognition element mostly used in potentiometric sensors.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: [CH₃(CH₂)₆CH₂]₄N(NO₃)
MW: 528,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD00525561
Numéro CAS: 33734-52-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité