Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure d'(hydrazinocarbonylméthyl)triméthylammonium 99.0-101.0% (par titration argentométrique), LiChropur™ réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®

Fournisseur: Merck

89397-10GEA 27.2 EUR InStock
89397-10G
Chlorure d'(hydrazinocarbonylméthyl)triméthylammonium 99.0-101.0% (par titration argentométrique), LiChropur™ réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®
Chlorure d'(hydrazinocarbonylméthyl)triméthylammonium
LC-MS: suitable for derivatisation.


Formule: C₅H₁₄ClN₃O
MW: 167,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012009
Numéro CAS: 123-46-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité