Dichlorométhane ≥99.5% (par GC) sans inhibiteur, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Méthylène chlorure
91301-500MLEA 142 EUR InStock
91301-500ML 91301-100ML
Dichlorométhane ≥99.5% (par GC) sans inhibiteur, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Dichlorométhane
Formule: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Point de fusion: −97 °C
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/54/26837554.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité