Carbonate ionophore VII, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
93206-50MGEA 435 EUR InStock
93206-50MG
Carbonate ionophore VII, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Carbonate ionophore VII
Formule: C₅₈H₇₉F₆NO₇
MW: 1016,24 g/mol
Numéro CAS: 222310-82-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité