Pentafluorophénylhydrazine ≥98.0% (par GC), LiChropur™ réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
93742-1GEA 21.8 EUR InStock
93742-1G 93742-10G
Pentafluorophénylhydrazine ≥98.0% (par GC), LiChropur™ réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®
Pentafluorophénylhydrazine
Pentafluorophenylhydrazine may be used as a derivatizing agent in the determination of semi-volatile carbonyl compounds in air and human plasma samples, using high-resolution gas chromatography coupled with gas chromatography (HRGC-MS) and liquid chromatography atmospheric-pressure chemical-ionization mass spectrometry (LC-APCI-MS-MS), respectively.
Formule: C₆H₃F₅N₂
MW: 198,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007574
Numéro CAS: 828-73-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité