VWR® Professional, Pipette Calibration Balances
Fournisseur: VWR Collection
611-4674EA 2530 EUR InStock
611-4674 611-4673 611-4675 611-4676
VWR® Professional, Pipette Calibration Balances
Balances
La précision du pipetage est essentielle pour des expériences réussies : Une petite imprécision dans le pipetage peut entraîner des variations importantes dans les résultats. La fonction de contrôle de la pipette de ces balances à écran tactile permet à l'utilisateur de vérifier si la pipette est toujours précise, conformément à la directive ISO 8655 « Appareils volumétriques à piston - Méthodes gravimétriques pour la détermination de l'erreur de mesure » ​​et aux méthodes personnalisables.
  • Les balances peuvent être utilisées pour des opérations de pesage standard ainsi que pour le contrôle des pipettes.
  • Le logiciel intégré guide l'utilisateur dans la sélection du volume à contrôler, du nombre d'échantillons à peser.
  • L'utilisateur est guidé à travers les étapes nécessaires pour terminer le test conformément à la méthode sélectionnée.
  • Une fois terminé, un rapport détaillé est créé avec un résultat de performance global du contrôle de la pipette et un message de réussite/échec.
Les pipettes doivent être soumises à des contrôles réguliers (la fréquence est déterminée par le laboratoire en fonction du type de travail effectué et du niveau de risque acceptable) et doivent être étalonnées périodiquement. Les pipettes de plus petit volume nécessitent des balances à résolution plus élevée telles que la balance semi-micro, les pipettes de plus grand volume peuvent être vérifiées sur des balances à résolution plus faible.
Si les résultats montrent que la pipette testée n'est pas conforme à la norme ISO 8655, la pipette ne doit pas être utilisée et/ou doit être envoyée à un laboratoire d'étalonnage. La fonction de contrôle des pipettes, en plus de vérifier les pipettes utilisées quotidiennement, peut également être utilisée comme maintenance préventive pour réduire les risques et éviter des actions correctives coûteuses et chronophages.
Le kit de piège à pipettes minimise l'effet de l'évaporation du liquide tout en vérifiant la précision de la pipette. Idéal pour une utilisation avec une balance semi-micro lors de la mesure de faibles quantités, par exemple le liquide d'une micropipette. Ce dernier peut être facilement retiré afin d'utiliser la balance comme une balance ordinaire.
Tous les modèles sont équipés d'un pare-brise coulissant à 3 portes.
Information de livraison: Fournies avec un kit de piège à pipettes. Des capteurs de température, d'humidité et de pression de l'air en option sont disponibles si nécessaire.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité