N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate ≥98% ACS pour détermination des sulfonamides et des nitrites, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: Réactif de Marshall
HONC33461H-5GEA 64 EUR InStock
HONC33461H-5G
N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate ≥98% ACS pour détermination des sulfonamides et des nitrites, Fluka™
N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate
Formule: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
MW: 259,18 g/mol
Point de fusion: 194-198 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012556
Numéro CAS: 1465-25-4
EINECS: 215-981-2
Merck Index: 12,06496
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/71/2346471.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Water (Karl Fischer) max. 5 %
Suitability for detect. of Sulfonamide complying
Solubility in water complying
1-Naphthylamine max. 0.1 %
2-Naphthylamine max. 0.01 %
Identity complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité