L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Triethylammonium bicarbonate buffer, for HPLC, LiChropur™, Supelco®
Fournisseur: Merck
18597-100ML 18597-500ML
18597-100MLEA 118 EUR InStock
18597-100ML 18597-500ML
Triethylammonium bicarbonate buffer, for HPLC, LiChropur™, Supelco®
Tampons Tampons de chromatographie
1M Buffer, also for use in ion-exchange chromatography and electrophoresis.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité