Industrial gloves, NEW STAR, TRIUS®
Fournisseur: TRIUS SAFETY SAS
NEWSTAR/10 NEWSTAR/11 NEWSTAR/7 NEWSTAR/8 NEWSTAR/9
112-6024EA 99.3 EUR InStock
112-6024 112-6025 112-6027 112-6028 112-6029
Industrial gloves, NEW STAR, TRIUS®
Gants
These full grain cow leather handling gloves are designed for use in dry environments.
  • High quality leather
  • Extra grip
  • Good dexterity
  • Elastic on back
Handling gloves feature all natural cowhide grain leather, with an elasticated wrist band.
Certifications: EN 388:2016 (3132X), EN 420:2003 + A1:2009 dexterity 5, REACh compliant.
Conditionnement: Bundle of 10 pairs with UIS.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité