Industrial gloves, ORLOFF, TRIUS®
Fournisseur: TRIUS SAFETY SAS
ORLOFF/8
TRIUORLOFF/8EA 11 EUR InStock
TRIUORLOFF/8
Industrial gloves, ORLOFF, TRIUS®
Gants
These knitted, cut resistant gloves are suitable for food contact.
  • Extreme cut resistance
  • Elasticated wrist ribbing
  • High dexterity
  • Prewashed
  • Excellent durability
Designed for use in the food industry.
Certifications: EN 388:2016 (3541F), EN 420:2003 + A1:2009 dexterity 5, REACh compliant.
Food contact approved
Conditionnement: Bundle of 10 pairs with UIS.
Attention: Not for use in case of heat.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité