Cold resistant gloves, OSLO, TRIUS®
Fournisseur: TRIUS SAFETY
OSLO/10 OSLO/11 OSLO/7 OSLO/8 OSLO/9
TRIUOSLO/10EA 87.8 EUR InStock
TRIUOSLO/10 TRIUOSLO/11 TRIUOSLO/7 TRIUOSLO/8 TRIUOSLO/9
Cold resistant gloves, OSLO, TRIUS®
Gants
These warm and waterproof double latex coated gloves offer reliable cold protection.
  • Waterproof
  • Warm lining
  • Extra grip due to double coating
  • Full red latex foam coating
  • ¾ black sandy latex dipped
Designed for use in wet and cold environments, these double coated cold protective gloves are platted, with polyester outside and acrylic yarn inside.
Certifications: EN 388:2016 (4132X), EN 511:2006 (X2X), EN 420:2003 + A1:2009 dexterity 5, REACh compliant.
Conditionnement: Bundle of 10 pairs with UIS.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité