Leather gloves, VANCOUVER, TRIUS®
Fournisseur: TRIUS SAFETY SAS
VANCOUVER/10 VANCOUVER/11 VANCOUVER/8 VANCOUVER/9
TRIUVANCOUVER/10EA 90.1 EUR InStock
TRIUVANCOUVER/10 TRIUVANCOUVER/11 TRIUVANCOUVER/8 TRIUVANCOUVER/9
Leather gloves, VANCOUVER, TRIUS®
Gants
These extra-warm leather gloves provide comfort in cold and wet weather conditions. They feature a water­repellent cowhide split leather palm, a blue water­repellent cowhide grain leather back, thick acrylic fleece lining, and an elasticated wrist.
  • High grade of leather
  • Ultra-warm
  • Water repellent
  • For cold and wet environments
Vancouver handling gloves are designed for industrial applications in cold environments.
Certifications: EN 388:2016 (4132X), EN 511:2006 (12X), EN 420:2003 + A1:2009 dexterity 5, REACh compliant.
Conditionnement: Bundle of 5 pairs with UIS.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité