1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadécane ≥99.0% (par GC) pour la chromatographie d'ions, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
80833-10GEA 90 EUR InStock
80833-10G
1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadécane ≥99.0% (par GC) pour la chromatographie d'ions, Supelco®
1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadécane
18-Crown-6 can be useful as phase-transfer catalysts.
Formule: C₁₂H₂₄O₆
MW: 264,32 g/mol
Point de fusion: 42,..45 °C (lit.)                      
Numéro MDL: MFCD00005113
Numéro CAS: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) White to Faint Yellow
Appearance (form) Powder or Solid or Crystals or Crystalline Chunk(s) or Chunk(s)
Purity (GC area %) ≥ 99.0 %
Carbon Content 54.0 - 55.1 %
Infrared Spectrum Conforms to Structure
Metal Trace Analysis (ICP)
Aluminium (ICP) ≤ 1 mg/kg
Barium (ICP) ≤ 1 mg/kg
Bismuth (ICP) ≤ 1 mg/kg
Calcium (ICP) ≤ 5 mg/kg
Cadmium (ICP) ≤ 1 mg/kg
Cobalt (ICP) ≤ 1 mg/kg
Chromium (ICP) ≤ 1 mg/kg
Copper (ICP) ≤ 1 mg/kg
Iron (ICP) ≤ 1 mg/kg
Potassium (ICP) ≤ 20 mg/kg
Lithium (ICP) ≤ 1 mg/kg
Magnesium (ICP) ≤ 1 mg/kg
Manganese (ICP) ≤ 1 mg/kg
Molybdenum (ICP) ≤ 1 mg/kg
Sodium (ICP) ≤ 20 mg/kg
Nickel (ICP) ≤ 1 mg/kg
Lead (ICP) ≤ 1 mg/kg
Strontium (ICP) ≤ 1 mg/kg
Zinc (ICP) ≤ 1 mg/kg
Ion Chromatography (NH₄⁺) ≤ 10 mg/kg
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité