Titane (IV) chlorure ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87053.180EA 42.3 EUR InStock
87053.180 87053.290
Titane (IV) chlorure ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Titane (IV) chlorure
Formule: Cl₄Ti
Numéro MDL: MFCD00011267
Numéro CAS: 7550-45-0
ONU: 1838
ADR: 6.1 (8),I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99,5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité