L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR® Economy line 2.0, Chaises de laboratoire
Fournisseur: VWR Collection
132-1404EA 311 EUR InStock
132-1404 132-1405 132-1406 132-1407 132-1408 132-1409
VWR® Economy line 2.0, Chaises de laboratoire
Chaises
Economy line 2.0 est une chaise de laboratoire simple, qui répond sous tout point de vue aux attentes imposées par un laboratoire. La chaise est ergonomique, robuste, facile d'entretien, simple à utiliser; elle offre aussi un excellent rapport qualité-prix.
  • Une chaise de laboratoire sans compromis
  • Ergonomie adaptée au travail en laboratoire
  • Rembourrage avec deux revêtements au choix (cuir artificiel ou mousse de PU): confort et entretien facile
  • Extrêmement robuste
  • Imbattable aux niveaux prix et performance
  • Accoudoirs 4D en option
Assure un bonMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité