Chlorure d'hydrogène solution 0.5 M dans le methanol, LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
07607-10X1ML 07607-100ML
07607-10X1MLEA 58.8 EUR InStock
07607-10X1ML 07607-100ML
Chlorure d'hydrogène solution 0.5 M dans le methanol, LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
Chlorure d'hydrogène
Methanolic HCl was used in fatty acid analysis during a study to identify Δ4 fatty acid desaturated from Thraustochytrium sp. involved in the biosynthesis of docosahexanoic acid.
Formule: HCl
Densité: 0.800...0.811 g/m³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 3286
ADR: 3 (6.1, 8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Colorless
Appearance (Form) Liquid
Titration (Method) Alkalimetric
Titration (Molarity) 0.45 - 0.55 mol/l
Remarks on GC Suitibility for GC derivatization complying
Density D20/4 0.800 - 0.811
Proton NMR Spectrum Conforms to Structure
Recommended Retest Period 54 Months
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité